Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker
Fordoseret med natriumthiosulfat, som hæmmer virkningen af klor, brom og ozon opløst i vand. Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker er fremstillet af gennemskinnelig HDPE.
Brand: Gosselin™ FC510-03
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Brudsikker
- Med formstøbte gradueringer
- Med enten skruelåg med formet tætning eller hængslet hætte med indvendig læbe og sikkerhedsring
- Steriliseret ved bestråling med skrælbart sterilisationscertifikat på yderkartonen
Tekniske data
500 mL | |
29 mm | |
HDPE | |
100/karton | |
70mm | |
EF N °1935/2004 | |
Engangsbrug | |
Firkant | |
LDPE |
Gennemskinnelig | |
White LDPE hinged cap | |
70mm | |
Steril | |
Hvid | |
Ja | |
Smal | |
148 mm | |
Hængslet hætte |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker > I.D.: 29mm; White LDPE hinged cap; Sterile
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur