Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker
Beskrivelse
- Brudsikker
- Med formstøbte gradueringer
- Med enten skruelåg med formet tætning eller hængslet hætte med indvendig læbe og sikkerhedsring
- Steriliseret ved bestråling med skrælbart sterilisationscertifikat på yderkartonen
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 29 mm |
| Inkluderer | Rød LDPE hængslet hætte |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 70mm |
| Mængde | 100/karton |
| Sterilitet | Steril |
| Bredde (metrisk) | 70mm |
| Lukningsfarve | Rød |
| Vis mere |