Få mere at vide
Gosselin™ Runde HDPE-flasker
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Runde HDPE-flasker leveres med enten skruelåg med separat forsegling eller skruelåg med vat.
Brand: Gosselin™ LR2000-02
Beskrivelse
- Large neck
- Break resistant
- Sterile or aseptic by irradiation
- Detachable sterilization certificate on each carton
Tekniske data
2000 mL | |
HDPE | |
25/PK | |
121mm | |
EC N°1935/2004, ISO 11137 | |
Round | |
Polyethylene | |
Double Screw Cap |
Natural | |
121mm | |
Sterile | |
Red | |
Yes | |
220 mm | |
57 mm |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.