Få mere at vide
Gosselin™ Runde HDPE-flasker
Artikelnummer. p-8002231
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Sterile
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Double Screw Cap
Enkelt skruelåg
Skruelåg med vat
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 68
Artikelnummer. 11778653
Brand: Gosselin™ LR100001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Runde HDPE-flasker leveres med enten skruelåg med separat forsegling eller skruelåg med vat.
  • Stor hals
  • Brudsikker
  • Steril eller aseptisk ved bestråling
  • Aftageligt sterilisationscertifikat på hver karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Neutral
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 101mm
Mængde 68/PK
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 101mm
Lukningsfarve Rød
Certificeringer/compliance CE, EC N °1935/2004
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 174 mm
Lukningsmateriale Polyethylen
Diameter (metrisk) 58 mm
Lukketype Dobbelt skruelåg