Få mere at vide
Gosselin™ Runde HDPE-flasker
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Runde HDPE-flasker leveres med enten skruelåg med separat forsegling eller skruelåg med vat.
Brand: Gosselin™ LR2000-03
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Stor hals
- Brudsikker
- Steril eller aseptisk ved bestråling
- Aftageligt sterilisationscertifikat på hver karton
Tekniske data
2000 mL | |
HDPE | |
25/PK | |
121mm | |
CE, EC N °1935/2004 | |
Rund | |
HDPE | |
Enkelt skruelåg |
Neutral | |
121mm | |
Ikke steril | |
Rød | |
Ja | |
220 mm | |
57 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gosselin™ Runde HDPE-flasker > Rød HDPE skruelåg med vat; Ikke-steril
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion