Få mere at vide
Gosselin™ 5 ml rundbaserede reagensglas Artikelnummer.: 11769382
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Gosselin™ 5 ml rundbaserede reagensglas
Artikelnummer. 11769382
Polypropylen, Vingehætte, Steril, Pakke med 2000
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
Lukketype:
Ikke inkluderet
Lige hætte
Vingehætte
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Pakke med 4000
Artikelnummer. 11769382
Brand: Gosselin TK75018
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polystyren eller polypropylen. Gosselin™ 5 ml Round-Base reagensglas har en rund form.
  • Naturligt polystyren eller polypropylen rør
  • Nominel kapacitet på 5 ml
  • Samlet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukningsfarve Rød
Lukningsmateriale LDPE
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med Klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi
Inkluderer Vingehætte
Emballage 500BG
Mængde 2000 karton
Kantet Nej
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) 12.8 mm
Lukketype Vingehætte
Produkttype Reagensglas
Produkttitel
Gosselin™ 5 ml rundbaserede reagensglas >