Få mere at vide
Gosselin™ Gosselin™ 5 ml rundbaserede reagensglas
Artikelnummer. 11759382
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
Lukketype:
Ikke inkluderet
Lige hætte
Vingehætte
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Pakke med 4000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Lukketype Sterilitet Pakningsstørrelse
11759382 Polypropylen Ikke inkluderet Ikke steril Pakke med 2000
11779382 Polypropylen Lige hætte Ikke steril Pakke med 2000
11729412 Polystyren Ikke inkluderet Ikke steril Pakke med 2500
12123841 Polypropylen Vingehætte Ikke steril Pakke med 2000
11874021 Polystyren Ikke inkluderet Ikke steril Pakke med 4000
11769382 Polypropylen Vingehætte Steril Pakke med 2000
11759412 Polystyren Lige hætte Steril Pakke med 2000
11739412 Polystyren Vingehætte Steril Pakke med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11759382 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. TK75003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00 DKK
    480.23 DKK / Pakke med 2000
    Spare 344.77 DKK
    41% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polystyren eller polypropylen. Gosselin™ 5 ml Round-Base reagensglas har en rund form.
  • Naturligt polystyren eller polypropylen rør
  • Nominel kapacitet på 5 ml
  • Samlet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Længde (metrisk) 74.5 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med Klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi
Emballage 500BG
Mængde 2000 pakke
Kantet Nej
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 12.8 mm
Lukketype Ikke inkluderet
Produkttype Reagensglas