missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gomisin G, MedChemExpress

Artikelnummer. 16489138
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16489138 10 mg -
16441548 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16489138 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0858

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Gomisin G is an ethanolic extract of the stems of Kadsura interior; exhibits potent anti-HIV activity with EC50 and therapeutic index (TI) values of 0.006 microgram/mL and 300, respectively.

Gomisin G is an ethanolic extract of the stems of Kadsura interior

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Gomisin G
CAS 62956-48-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H32O9
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (93.18 mM)
SMIL COC1=C(OCO2)C2=CC([C@H](OC(C3=CC=CC=C3)=O)[C@](O)(C)[C@@H](C)C4)=C1C(C4=CC(OC)=C5OC)=C5OC
Molekylvægt (g/mol) 536.57
Formel vægt 536.57
Procent renhed 99.9%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.