Få mere at vide
GNF179, MedChemExpress
Beskrivelse
GNF179 is an optimized 8,8-dimethyl IP analog that exhibited the potency(4.8 nM against the multidrug resistant strain W2) in vitro metabolic stability and in vivo oral bioavailability.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GNF179 |
| CAS | 1261114-01-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H23ClFN5O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (233.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1(C)C2=NC(C3=CC=C(F)C=C3)=C(NC4=CC=C(Cl)C=C4)N2CCN1C(CN)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 427.9 |
| Formel vægt | 427.9 |
| Vis mere |