missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GNE-617 hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492877
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16492877 50 mg 50mg
16480256 2 mg -
16476808 10 mg 10mg
16429357 5 mg 5mg
16426926 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16492877 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15766A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress GNE-617 hydrochloride is a specific NAMPT inhibitor that inhibits the biochemical activity of NAMPT with an IC50 of 5 nM and exhibits efficacy in xenograft models of cancer.

GNE-617 hydrochloride is a specific NAMPT inhibitor that inhibits the biochemical activity of NAMPT with an IC50 of 5 nM and exhibits efficacy in xenograft models of cancer.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GNE-617 hydrochloride
CAS 2070014-99-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H16ClF2N3O3S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 5.56 mg/mL (11.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(NCC1=CC=C(S(C2=CC(F)=CC(F)=C2)(=O)=O)C=C1)C3=CN4C(C=C3)=NC=C4.Cl
Molekylvægt (g/mol) 463.88
Formel vægt 463.88
Procent renhed 99.15%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.