Få mere at vide
GNE-495, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464276
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16464276 100 mg -
16459526 50 mg -
16455697 5 mg -
16432958 10 mg -
16410639 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16464276 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100343
MedChemExpress GNE-495 is a potent and selective MAP4K4 inhibitor with an IC50 of 3.7 nM.
GNE-495 is a potent and selective MAP4K4 inhibitor with an IC50 of 3.7 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GNE-495
CAS 1449277-10-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H20FN5O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 2.17 mg/mL (5.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C2C=CC(C3=CC=CC(F)=C3)=NC2=C(N)N=C1)NC4CN(C(C5CC5)=O)C4
Molekylvægt (g/mol) 405.42
Formel vægt 405.42
Procent renhed 98.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease