Få mere at vide
GNE-477, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494378
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16494378 10 mg -
16483056 25 mg -
16441149 1 mg 1mg
16437107 5 mg -
16410707 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494378 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY11042
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress GNE-477 is a potent and efficacious dual PI3K (IC50=4 nM)/mTOR(Ki=21 nM) inhibitor.
GNE-477 is a potent and efficacious dual PI3K (IC50=4 nM)/mTOR(Ki=21 nM) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GNE-477
CAS 1032754-81-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H28N8O3S2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (33.03 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=NC=C(C2=NC(N3CCOCC3)=C4C(C(C)=C(CN5CCN(S(=O)(C)=O)CC5)S4)=N2)C=N1
Molekylvægt (g/mol) 504.63
Formel vægt 504.63
Procent renhed 98.7%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease