Få mere at vide
GNE-131, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494608
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494608 10 mg
16490907 50 mg
16465456 100 mg
16447327 5 mg
16423166 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494608 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112279
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress GNE-131 is a potent and selective inhibitor of human sodium channel NaV1.7, with an IC50 of 3 nM.
GNE-131 is a potent and selective inhibitor of human sodium channel NaV1.7, with an IC50 of 3 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GNE-131
CAS 1629063-81-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H30N4O3S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (282.44 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(NC1=NN=C2N1C=C(C3CC3)C(OCC45C[C@@H](C6)C[C@@H](C[C@@H]6C5)C4)=C2)(C7CC7)=O
Molekylvægt (g/mol) 442.57
Formel vægt 442.57
Procent renhed 98.97%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation