missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GN44028, MedChemExpress

Artikelnummer. 16417097
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16417097 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16417097 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY110266

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress GN44028 is a potent and orally active hypoxia inducible factor (HIF)-1α inhibitor, with an IC50 of 14 nM. GN44028 inhibits hypoxia-induced HIF-1α transcriptional activity without suppressing HIF-1α mRNA expression, HIF-1α protein accumulation, or HIF-1α/HIF-1β heterodimerization. GN44028 can be used in the research of cancers.

GN44028 is a potent and orally active hypoxia inducible factor (HIF)-1α inhibitor, with an IC50 of 14 nM. GN44028 inhibits hypoxia-induced HIF-1α transcriptional activity without suppressing HIF-1α mRNA expression, HIF-1α protein accumulation, or HIF-1α/HIF-1β heterodimerization. GN44028 can be used in the research of cancers.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GN44028
CAS 1421448-26-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H15N3O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (163.76 mM; Need ultrasonic)
SMIL C1(NC2=CC=C(OCCO3)C3=C2)=NNC4=C1CC5=CC=CC=C45
Molekylvægt (g/mol) 305.33
Formel vægt 305.33
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.