Få mere at vide
Glyparamide, MedChemExpress
Beskrivelse
Glyparamide is a chlorophenyl-containing sulfonylurea with hypoglycemic activity
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glyparamide |
| CAS | 5581-42-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H16ClN3O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 55 mg/mL (155.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(Cl)C=C1)(NC(NC2=CC=C(N(C)C)C=C2)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.82 |
| Formel vægt | 353.82 |
| Vis mere |