Få mere at vide
Glyoxylic acid monohydrate, 98%, pure
Artikelnummer. 10182480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10182480 25 g Plastflaske 25g
10647652 100 g Plastflaske 100g
10500941 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10182480 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120170250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 563-96-2 | C2H2O3·H2O | 92.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-96-2
Molekylær formel C2H2O3·H2O
Molekylvægt (g/mol) 92.06
MDL nummer MFCD00127974
InChI nøgle MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyoxylic acid monohydrate, glyoxylic acid hydrate, 2-oxoacetic acid hydrate, oxaldehydic acid hydrate, glyoxalic acid monohydrate, glyoxalate, glyoxylate hydrate, glyoxalic acid hydrate, oxoacetate monohydrate, glyoxylic acid-hydrate, oxoacetic acid hydrate
PubChem CID 15620607
IUPAC navn oxaldehydsyre;hydrat
SMIL C(=O)C(=O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyoxylic acid monohydrate
Navn note 98%
Smeltepunkt 48.0°C to 52.0°C
Farve Hvid til gul
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HCOCO2H·H2O
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble.
Formel vægt 92.06
Procent renhed 98%
Grad Ren
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glyoxylic acid monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.