Få mere at vide
Glyoxylsyre monohydrat, 97 %
Artikelnummer. 11483067
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483067 100 g 100g
11473067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16058.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 563-96-2 | C2H4O4 | 92,05 g/mol
Glyoxylsyre er et reagens til sulfinylmaleatsyntese. Det er et af de kemikalier, der bruges i Hopkins Cole-reaktionen. Det er involveret at kontrollere tilstedeværelsen af tryptofan i proteiner. Det kondenseres med urinstof og 1,2-diaminobenzen for at danne heterocykler. Det gennemgår også Friedel-Crafts og cyclokondensationsreaktioner for at danne henholdsvis bis(pentamethylphenyl)eddikesyre og en beta-carboline. Det anvendes i syntesen af et sulfinylmaleat, der tjener som en effektiv dienofil til enantioselektive Diels-Alder cycloadditioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glyoxylsyre er et reagens til sulfinylmaleatsyntese. Det er et af de kemikalier, der bruges i Hopkins Cole-reaktionen. Det er involveret at kontrollere tilstedeværelsen af tryptofan i proteiner. Det kondenseres med urinstof og 1,2-diaminobenzen for at danne heterocykler. Det gennemgår også Friedel-Crafts og cyclokondensationsreaktioner for at danne henholdsvis bis(pentamethylphenyl)eddikesyre og en beta-carboline. Det anvendes i syntesen af et sulfinylmaleat, der tjener som en effektiv dienofil til enantioselektive Diels-Alder cycloadditioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og alkohol. Uopløseligt i diethylether og kulbrinter.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-96-2
Molekylær formel C2H4O4
Molekylvægt (g/mol) 92.05
MDL nummer MFCD00149497
InChI nøgle MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyoxylic acid monohydrate, glyoxylic acid hydrate, 2-oxoacetic acid hydrate, oxaldehydic acid hydrate, glyoxalic acid monohydrate, glyoxalate, glyoxylate hydrate, glyoxalic acid hydrate, oxoacetate monohydrate, glyoxylic acid-hydrate, oxoacetic acid hydrate
PubChem CID 15620607
IUPAC navn oxaldehydsyre;hydrat
SMIL C(=O)C(=O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyoxylic acid monohydrate
Smeltepunkt 48 °C til 52 °C
Kogepunkt 100 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 969535
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,4511
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og alkohol. Uopløselig i diethylether og kulbrinter.
Formel vægt 92,06 (74,04 Vandfri)
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glyoxylic acid monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Glyoxylic acid monohydrate