Få mere at vide
Glyoxylic acid, 50% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11446227
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446227 5000 g 5000g
11436227 250 g 250g
11426227 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25149.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 298-12-4 | C2H2O3 | 74.035 g/mol
Glyoxylsyre bruges i Hopkins Cole-reaktionen, som bruges til påvisning af tryptofan i proteiner. Det reagerer med phenol og får 4-hydroxymandelsyre, som ved yderligere reaktion med ammoniak giver hydroxyphenylglycin, som forløber for lægemidlet amoxicillin. Det bruges også som udgangsmateriale til fremstilling af 4-hydroxyphenyleddikesyre, som bruges til at få atenolol. Det er involveret i produktionen af agrokemikalier, aromaer, kosmetiske ingredienser og farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges også til vandrensning og til konservering af fødevarer. Yderligere anvendes det som forløber i syntesen af jernchelater. Ud over dette tjener det som mellemprodukt af lakmateriale og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glyoxylsyre bruges i Hopkins Cole-reaktionen, som bruges til påvisning af tryptofan i proteiner. Det reagerer med phenol og får 4-hydroxymandelsyre, som ved yderligere reaktion med ammoniak giver hydroxyphenylglycin, som forløber for lægemidlet amoxicillin. Det bruges også som udgangsmateriale til fremstilling af 4-hydroxyphenyleddikesyre, som bruges til at få atenolol. Det er involveret i produktionen af agrokemikalier, aromaer, kosmetiske ingredienser og farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges også til vandrensning og til konservering af fødevarer. Yderligere anvendes det som forløber i syntesen af jernchelater. Ud over dette tjener det som mellemprodukt af lakmateriale og farvestoffer.
Opløselighed
Blandbar med ethanol. Let blandbar med ether og benzen. Ikke blandbar med estere.
Bemærkninger
Inkompatibel med metaller, alkalier, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-12-4
Molekylær formel C2H2O3
Molekylvægt (g/mol) 74.035
MDL nummer MFCD00006958
InChI nøgle HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyoxylic acid, 2-oxoacetic acid, oxoacetic acid, oxoethanoic acid, glyoxalic acid, formylformic acid, acetic acid, oxo, oxalaldehydic acid, glyoxylate, alpha-ketoacetic acid
PubChem CID 760
ChEBI CHEBI:16891
IUPAC navn oxaldehydsyre
SMIL C(=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyoxylic acid
Smeltepunkt -93°C
Tæthed 1.339
Kogepunkt 111°C
Mængde 5000 g
FN nummer UN3265
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol. Slightly miscible with ether and benzene. Immiscible with esters.
Formel vægt 74.04
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.