Få mere at vide
Glyoxylsyre, 50% med væske og fugt. sol.
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Glyoxylsyre bruges i Hopkins Cole-reaktionen, som bruges til påvisning af tryptofan i proteiner. Det reagerer med phenol og får 4-hydroxymandelsyre, som ved yderligere reaktion med ammoniak giver hydroxyphenylglycin, som forløber for lægemidlet amoxicillin. Det bruges også som udgangsmateriale til fremstilling af 4-hydroxyphenyleddikesyre, som bruges til at få atenolol. Det er involveret i produktionen af agrokemikalier, aromaer, kosmetiske ingredienser og farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges også til vandrensning og til konservering af fødevarer. Yderligere anvendes det som forløber i syntesen af jernchelater. Ud over dette tjener det som mellemprodukt af lakmateriale og farvestoffer.
Opløselighed
Blandbar med ethanol. Let blandbar med ether og benzen. Ikke blandbar med estere.
Bemærkninger
Inkompatibel med metaller, alkalier, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glyoxylic acid |
| Smeltepunkt | -93 °C |
| Tæthed | 1.339 |
| Kogepunkt | 111 °C |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med ethanol. Let blandet med ether og benzen. Ublandelig med estere. |
| Formel vægt | 74.04 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 50% w/w aq. soln. |
Sikkerhed og håndtering
- Glyoxylic acid, 50% w/w aquous solution
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Glyoxylic acid