Få mere at vide
Glyoxalase I inhibitor, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478927
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16478927 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16478927 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15167
MedChemExpress Glyoxalase I inhibitor is a potent Glyoxalase I inhibitor, candidate for anticancer agents.
Glyoxalase I inhibitor is a potent Glyoxalase I inhibitor, candidate for anticancer agents.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyoxalase I inhibitor
CAS 221174-33-0
Farve Off-Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H30BrClN4O8S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 37 mg/mL (60.27 mM)
SMIL BrC1=CC=C(N(O)C(SC[C@H](NC(CC[C@H](N)C(OCC)=O)=O)C(NCC(OCC)=O)=O)=O)C=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 613.91
Formel vægt 613.91
Procent renhed 95.89%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death