Få mere at vide
Glyoxalase I inhibitor free base, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488927
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16488927 5 mg 5mg
16442457 50 mg -
16416348 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16488927 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15167A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Glyoxalase I inhibitor (free base) is a potent Glyoxalase I (GLO1) inhibitor, candidate for anticancer agents.
Glyoxalase I inhibitor (free base) is a potent Glyoxalase I (GLO1) inhibitor, candidate for anticancer agents.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyoxalase I inhibitor free base
CAS 174568-92-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H29BrN4O8S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 110 mg/mL (190.49 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@H](C(OCC)=O)CCC(N[C@@H](CSC(N(O)C1=CC=C(Br)C=C1)=O)C(NCC(OCC)=O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 577.45
Formel vægt 577.45
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death