Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glyoxal, ren, 40 vægt% opløsning i vand
Artikelnummer. 10081700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10081700 1 L Glasflaske 1 L
10582551 500 mL Glasflaske 500ml
10091700 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10593314 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10081700 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 156220010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 DKK
    498.65 DKK / 1 L
    Spare 86.35 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyoxal
Navn note 40 vægtprocent opløsning i vand
CAS 107-22-2, 7732-18-5
Smeltepunkt -14,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2650g/mL
Kogepunkt 104,0 °C
Flammepunkt >104 °C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C2H2O2
Lineær formel HCOCHO
MDL nummer MFCD00006957
Mængde 1 L
Beilstein 01, 759
Fieser 01,413
Merck Index 15, 4544
Specifik vægtfylde 1.265
Synonym glyoxal, ethanedial, oxalaldehyde, 1,2-ethanedione, glyoxylaldehyde, biformal, biformyl, diformal, diformyl, aerotex glyoxal 40
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar.
InChI nøgle LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)C=O
IUPAC navn oxaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 58.04
PubChem CID 7860
ChEBI CHEBI:34779
Viskositet 8 mPa (20 °C)
Formel vægt 58.04
Procent renhed 39 til 41% (Titrimetry andet)
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glyoxal, 40 wt% solution in water
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.