Få mere at vide
Glyoxal dimethylacetal, 60% aq. soln.
Artikelnummer. 11315015
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11315015 100 g 100g
11325015 500 g 500g
11335015 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11315015 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18490.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 51673-84-8 | C4H8O3 | 104,105 g/mol
Glyoxal dimethylacetal er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Glyoxal dimethylacetal er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt
, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51673-84-8
Molekylær formel C4H8O3
Molekylvægt (g/mol) 104.105
MDL nummer MFCD00134410
InChI nøgle OGFKTAMJLKHRAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetaldehyde, dimethoxy, dimethoxyacetaldehyde, dimethoxy acetaldehyde, glyoxal dimethylacetal, glyoxal dimethyl acetal, 60 wt. % in h2o, acetaldehyde, 2,2-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethanal, glyoxaldimethylacetal, dimethoxyethanal
PubChem CID 162650
IUPAC navn 2,2-dimethoxyacetaldehyd
SMIL COC(C=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyoxal dimethyl acetal
Tæthed 1.15
Kogepunkt 100 °C til 102 °C
Flammepunkt 102 °C (216 °F)
Brydningsindeks 1.414
Mængde 100 g
Beilstein 1850744
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 104.11
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 60% aq. soln.