Få mere at vide
Glyoxal-bis(2-hydroxyanil),≥ 97,0 % (fra N), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
25 g
6 x 25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Glyoxal-bis(2-hydroxyanil) |
Smeltepunkt | 203°C to 211°C |
FN nummer | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 2808815 |
IUPAC navn | 6-[(E)-2-(2-hydroxyanilino)ethenyl]iminocyclohexa-2,4-dien-1-on |
Formel vægt | 240.26g/mol |
Procent renhed | ≥97% (from N) |
Lugt | Odourless |
Emballage | Glasflaske |
Egnethed | Passes test for suitable for metal definition |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Glyoxal-bis(2-hydroxyanil),≥ 97,0 % (fra N), Honeywell Fluka™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion