Få mere at vide
Glyoxal-bis(2-hydroxyanil),≥ 97,0 % (fra N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15683940 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
6 x 25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15683940 6 x 25 g Glasflaske Pakke med 6
15673940 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15683940 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 332556X25G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indikator for metaltitrering
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1149-16-2
Molekylær formel C14H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 240.26
MDL nummer MFCD00002183
InChI nøgle OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
PubChem CID 5356911
SMIL OC1=CC=CC=C1N\C=C\N=C1C=CC=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyoxal-bis(2-hydroxyanil)
Smeltepunkt 203°C to 211°C
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 2808815
IUPAC navn 6-{[(1E)-2-[(2-hydroxyphenyl)amino]ethenyl]imino}cyclohexa-2,4-dien-1-on
Formel vægt 240.26g/mol
Procent renhed ≥97% (from N)
Lugt Odourless
Emballage Glasflaske
Egnethed Passes test for suitable for metal definition
Farve Gul
Mængde 6 x 25 g