Få mere at vide
Glyoxal (5% i 250 ml i H2O), TRC
Artikelnummer. 17980625
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17980625 250 mL
17911235 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17980625 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG754570250ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-22-2
Molekylær formel C2H2O2
Molekylvægt (g/mol) 58.04
Synonym Ethanedial, Glyoxal (8CI), 1,2-Ethanedione, Aurarez 136, Biformal, Biformyl, Cartabond GH, Cartabond GHF, Daicel GY 60, Diformyl, Earth Works Linkup Plus, Ethanedione, Freechem 40DL, GX, GX (aldehyde), Glyfix CS 50, Glyoxal 40L, Glyoxal T 40, Glyoxal aldehyde, Glyoxazal, Glyoxazal GX, Glyoxylaldehyde, Gohsezal P, Oxal, Oxalaldehyde, Permafresh 114, Protorez BLF-C, XH 536
IUPAC navn Oxaldehyd
SMIL O=CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyoxal
Mængde 250 mL
InChI formel InChI=1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
Formel vægt 58.0055
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Glyoxal 5%