missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glyoxal (40% w/w in H2O) (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30012846
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012846 25 mL
30138407 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012846 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG75450025ML

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 107-22-2
Kemisk navn eller materiale Glyoxal
Formel vægt 58.0055
InChI formel InChI=1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
IUPAC navn oxaldehyde
Molekylær formel C2H2O2
Molekylvægt (g/mol) 58.04
SMIL O=CC=O
Synonym Ethanedial, Glyoxal (8CI), 1,2-Ethanedione, Aurarez 136, Biformal, Biformyl, Cartabond GH, Cartabond GHF, Daicel GY 60, Diformyl, Earth Works Linkup Plus, Ethanedione, Freechem 40DL, GX, GX (aldehyde), Glyfix CS 50, Glyoxal 40L, Glyoxal T 40, Glyoxal aldehyde, Glyoxazal, Glyoxazal GX, Glyoxylaldehyde, Gohsezal P, Oxal, Oxalaldehyde, Permafresh 114, Protorez BLF-C, XH 536

Tekniske data

Mængde 25 mL
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.