Få mere at vide
Glyoxal, 40% med væg og fugt. Soln.
Artikelnummer. 11453197
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
100ml
2500ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453197 500 mL 500ml
11428900 100 mL 100ml
11463197 2500 mL 2500ml
11473197 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11453197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16144.AP
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58,036 g/mol
Glyoxal anvendes til fremstilling af 4,5-dihydroxy-2-imidazolidinon ved kondensation med urinstof. Det finder anvendelse i lædergarvningsprocesser, tekstilfinish og papirbelægninger. Det er en vigtig byggesten i syntesen af imidazoler. Det fungerer som et solubiliseringsmiddel og tværbindingsmiddel i polymerkemi. Yderligere bruges det som et fikseringsmiddel til histologi for at bevare celler for at undersøge under et mikroskop.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glyoxal bruges til at fremstille 4,5-dihydroxy-2-imidazolidinon ved kondensation med urinstof. Det finder anvendelse i lædergarvningsprocesser, tekstilfinish og papirbelægninger. Det er en vigtig byggesten i syntesen af imidazoler. Det fungerer som et solubiliseringsmiddel og tværbindingsmiddel i polymerkemi. Yderligere bruges det som et fikseringsmiddel til histologi for at bevare celler for at undersøge under et mikroskop.
Opløselighed Blandbar med vand, methanol
og dimethylsulfoxid.
Noter
Fugt- og varmefølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærkt reduktionsmiddel, oxygen, peroxider, amider, aminer, hydroxyholdige materialer, salpetersyre og aldehyder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-22-2
Molekylær formel C2H2O2
Molekylvægt (g/mol) 58.036
MDL nummer MFCD00006957
InChI nøgle LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyoxal, ethanedial, oxalaldehyde, 1,2-ethanedione, glyoxylaldehyde, biformal, biformyl, diformal, diformyl, aerotex glyoxal 40
PubChem CID 7860
ChEBI CHEBI:34779
IUPAC navn oxaldehyd
SMIL C(=O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyoxal
Smeltepunkt -14 °C
Tæthed 1.271
Kogepunkt 104 °C
Lineær formel HCOCHO
Brydningsindeks 1.409
Mængde 500 mL
Beilstein 1732463
Merck Index 14,4509
Opløselighedsinformation Blandet med vand, methanol og dimethylsulfoxid.
Formel vægt 58.04
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 40% w/w aq. soln.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glyoxal, 40% w/w aq. soln
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedial, Ethyleneglycol