Få mere at vide
Glymidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glymidine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15N3O4S/c1-19-7-8-20-11-9-14-13(15-10-11)16-21(17,18)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9-10H,7-8H2,1H3,(H,14,15,16) |
| Formel vægt | 309.0783 |