Få mere at vide
GlyH-101, MedChemExpress
Beskrivelse
GlyH-101 is a cell-permeable glycinyl hydrazone compound that blocks CFTR with Ki of 1.4 uM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GlyH-101 |
| CAS | 328541-79-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H15Br2N3O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 58 mg/mL (117.61 mM) |
| SMIL | O=C(N/N=C/C1=CC(Br)=C(O)C(Br)=C1O)CNC2=CC3=CC=CC=C3C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 493.15 |
| Formel vægt | 493.15 |
| Vis mere |