Få mere at vide
Glycyl-L-Glutamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycyl-L-Glutamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13N3O4.H2O/c8-3-6(12)10-4(7(13)14)1-2-5(9)11;/h4H,1-3,8H2,(H2,9,11)(H,10,12)(H,13,14);1H2/t4-;/m0./s1 |
| Mængde | 1 mg |
| Formel vægt | 221.1012 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |