CAS RN 211446-46-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Glycyl-L-Glutamine, TRC
CAS: 211446-46-7 Molekylær formel: C7 H13 N3 O4 . H2 O Molekylvægt (g/mol): 221.21 Synonym: Glycyl-L-glutamine hydrate IUPAC navn: (2S)-5-amino-2-[(2-aminoacetyl)amino]-5-oxopentanoic acid;hydrate SMIL: O.NCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O