Få mere at vide
Glycoursodeoxycholic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469218
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16469218 10 mg
16444917 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16469218 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1424
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Glycoursodeoxycholic acid, a acyl glycine and a bile acid-glycine conjugate, is a metabolite of ursodeoxycholic acid.
Glycoursodeoxycholic acid, a acyl glycine and a bile acid-glycine conjugate, is a metabolite of ursodeoxycholic acid.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycoursodeoxycholic acid
CAS 64480-66-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H43NO5
Mængde 10 mg
Synonym Ursodeoxycholylglycine
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (556.03 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CNC(CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O
Molekylvægt (g/mol) 449.62
Formel vægt 449.62
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation