Få mere at vide
Glycolic acid oxidase inhibitor 1, MedChemExpress
Beskrivelse
Glycolic acid oxidase inhibitor 1 is a glycolate oxidase inhibitor, extracted from patent EP0021228A1, in Table IV.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycolic acid oxidase inhibitor 1 |
| CAS | 77529-42-1 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H10BrNO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 137 mg/mL (398.07 mM) |
| SMIL | O=C(C(C1=CC=C(C2=CC=C(Br)C=C2)C=C1)=C3O)NC3=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.16 |
| Formel vægt | 344.16 |
| Vis mere |