Få mere at vide
Glycolic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10356040 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10356040 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Artikelnummer. 10356040 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. G/0803/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 79-14-1
Smeltepunkt 72°C
Farve White
pH 2.5
Kogepunkt 100°C
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C2H4O3
MDL nummer 4312
Mængde 100 g
Synonym glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
InChI nøgle AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(=O)O)O
IUPAC navn 2-hydroxyacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 76.051
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
Formel vægt 76.04g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycolic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.