Få mere at vide
Glycolaldehyd-dimethylacetal, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367136
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367136 5 g 5g
11357136 1 g 1g
11377136 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07099.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30934-97-5 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Glycolaldehyddimethylacetal anvendes til fremstilling af acetoxyacetaldehyddimethylacetal ved at reagere med eddikesyreanhydrid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Glycolaldehyd-dimethylacetal anvendes til fremstilling af acetoxyacetaldehyd-dimethylacetal
ved at reagere med eddikesyreanhydrid.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30934-97-5
Molekylær formel C4H10O3
Molekylvægt (g/mol) 106.12
MDL nummer MFCD00051799
InChI nøgle NYPNCQTUZYWFGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycolaldehyde dimethyl acetal, ethanol, 2,2-dimethoxy, unii-u5use33y47, 2,2-dimethoxy-ethanol, 2,2-dimethoxy ethanol, glycolaldehydedimethylacetal, acmc-20aksv, 2,2-dimethoxyethan-1-ol, hydroxyacetaldehyde dimethylacetal, 2-hydroxyacetaldehyde dimethyl acetal
PubChem CID 542381
IUPAC navn 2,2-dimethoxyethanol
SMIL COC(CO)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycolaldehyde dimethyl acetal
Smeltepunkt <-76°C
Tæthed 1.05
Kogepunkt 68°C (21 mmHg)
Flammepunkt 66°C (150°F)
Brydningsindeks 1.413
Mængde 5 g
Beilstein 1697583
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 106.12
Procent renhed 98%