Få mere at vide
Glycolaldehyde diethyl acetal, stab. with ca 0.1% sodium carbonate, 98%
Artikelnummer. 11362446
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362446 2 g 2g
11372446 10 g 10g
11382446 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362446 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06282.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 621-63-6 | C6H14O3 | 134.175 g/mol
Glycolaldehyd-diethylacetal bruges til fremstilling af neooxazolomycin, som er en del af oxazolomycinfamilien af antibiotika. Det bruges også til fremstilling af pyrimidinbaserede hæmmere af phosphodiesterase 7.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glycolaldehyd-diethylacetal bruges til fremstilling af neooxazolomycin, som er en del af oxazolomycinfamilien af antibiotika. Det bruges også til fremstilling af pyrimidinbaserede hæmmere af phosphodiesterase 7.
Opløselighed Blandbar med vand, chloroform og ethylacetat
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærk syre og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-63-6
Molekylær formel C6H14O3
Molekylvægt (g/mol) 134.175
MDL nummer MFCD00051486
InChI nøgle IKKUKDZKIIIKJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2,2-diethoxy, glycolaldehyde diethyl acetal, 2,2-diethoxy-ethanol, 2,2-diethoxyethan-1-ol, glycolaldehyde, diethyl acetal, 2,2-diethoxy alcohol, glycolaldehyde diethyl acetal, stab. with ca sodium carbonate, ethanol,2-diethoxy, acmc-20a2bj
PubChem CID 12129
IUPAC navn 2,2-diethoxyethanol
SMIL CCOC(CO)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycolaldehyde diethyl acetal
Navn note stabilized with ≈0.1% sodium carbonate
Kogepunkt 166°C to 167°C
Flammepunkt 62°C (143°F)
Brydningsindeks 1.416
Mængde 2 g
Beilstein 773727
Opløselighedsinformation Miscible with water,chloroform and ethyl acetate.
Formel vægt 134.18
Procent renhed 98%