missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glycodeoxycholic acid monohydrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16499156
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499156 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16499156 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1427A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Glycodeoxycholic acid monohydrate is a nuclear receptor ligand.

Glycodeoxycholic acid monohydrate is a nuclear receptor ligand.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glycodeoxycholic acid monohydrate
CAS 1079043-81-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H45NO6
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (213.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(O)CNC(CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)=O.O
Molekylvægt (g/mol) 467.64
Formel vægt 467.64
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.