Få mere at vide
Glycodeoxycholic Acid-3-O-Beta-glucuronide Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycodeoxycholic Acid-3-O-beta-glucuronide Disodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H51NO11.2Na/c1-15(4-9-23(35)33-14-24(36)37)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(10-11-31(16,2)21(18)13-22(34)32(19,20)3)43-30-27(40)25(38)26(39)28(44-30)29(41)42;;/h15-22,25-28,30,34,38-40H,4-14H2,1-3H3,(H,33,35)(H,36,37)(H,41,42);;/q;2*+1/p-2/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25?,26+,27-,28+,30-,31+,32-;;/m1../s1 |
| Formel vægt | 669.3101 |
| Procent renhed | >95% |