CAS RN 75672-36-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Glycodeoxycholic Acid-3-O-Beta-glucuronide Disodium Salt, TRC
CAS: 75672-36-5 Molekylær formel: C32H49NNa2O11 Molekylvægt (g/mol): 669.71 Synonym: Cholane, β-D-Glucopyranosiduronic Acid Derivative,(3α,5β,12α)-24-[(Carboxymethyl)amino]-12-hydroxy-24-oxocholan-3-yl, β-D-Glucopyranosiduronic Acid Disodium Salt SMIL: O=C(NCC(O[Na])=O)CC[C@@H](C)[C@](CC1)([H])[C@]2(C)[C@]1([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O[C@H]5[C@H](O)C(O)[C@H](O)[C@@H](C(O[Na])=O)O5)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H]2O