missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glycochenodeoxycholic acid, MedChemExpress
Beskrivelse
Glycochenodeoxycholic acid (Chenodeoxycholylglycine) is a bile acid formed in the liver from chenodeoxycholate and glycine. It acts as a detergent to solubilize fats for absorption and is itself absorbed. Glycochenodeoxycholic acid (Chenodeoxycholylglycine) induces hepatocyte apoptosis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycochenodeoxycholic acid |
| CAS | 640-79-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H43NO5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Chenodeoxycholylglycine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (222.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCC(NCC(O)=O)=O)([H])[C@@]3([H])[C@]([C@@]4([C@](C[C@H](O)CC4)([H])C[C@H]3O)C)([H])CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.62 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?