missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glycidyl Stearate, TRC

Artikelnummer. 30009185
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30009185 2.5 g 2.5g
17957694 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009185 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG6159852.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7460-84-6
Molekylær formel C21 H40 O3
Molekylvægt (g/mol) 340.54
Synonym Glycidyl Stearate, Octadecanoic acid, 2-oxiranylmethyl ester, Octadecanoic acid, oxiranylmethyl ester (9CI), Stearic acid, 2,3-epoxypropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Propanol, 2,3-epoxy-, stearate (8CI), Glycidol stearate, Glycidyl octadecanoate, Glycidyl stearate, NSC 404228, Stearic acid glycidyl ester
IUPAC navn oxiran-2-ylmethyl octadecanoate
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glycidyl Stearate
Renhedsgrad noter GC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C21H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h20H,2-19H2,1H3
Formel vægt 340.2977
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.