accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOO

CAS RN 7460-84-6

IUPAC Navn: (oxiran-2-yl)methyl octadecanoate
Synonymer: oxiran-2-ylmethyl octadecanoate
Molekylvægt (g/mol): 340.55
Molekylformel: C21H40O3
InChi Key: OUQGOXCIUOCDNN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater