Få mere at vide
Glyceryl Monooleate, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11412835 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11412835 100 g
1 options
Artikelnummer. 11412835 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521101380
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyceryl Monooleate
CAS 25496-72-4
Molekylær formel C21H40O4
MDL nummer MFCD00067258,MFCD00042735,MFCD00069635
Mængde 100 g
Synonym monoelaidin, 1-monoelaidin, dl-alpha-monoolein, 2,3-dihydroxypropyl elaidate, glycerol monooleate, 9-octadecenoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester, e, 2,3-dihydroxypropyl 9e-octadec-9-enoate, 1-elaidoylglycerol, arlacel tm 186, glycerol-1-monooleate
InChI nøgle RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZNA-N
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
IUPAC navn 2,3-dihydroxypropyl (9Z)-octadec-9-enoate
Molekylvægt (g/mol) 356.55
PubChem CID 5364833
Formel vægt 356.55