Få mere at vide
Glycerol, ren, 83,5-88,5 vægt% vandig opløsning, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10073400
Glycerol, ren, 83,5-88,5 vægt% vandig opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-215431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 L, Glasflaske, 1 L
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Artikelnummer. 10073400
Brand: Thermo Scientific Acros 277360010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5, 7732-18-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglynVis mereVis mindre
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Smeltepunkt 18.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.2270g/mL
Kogepunkt 290.0°C
Flammepunkt 160°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.4520 to 1.4750
Mængde 1 L
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Specifik vægtfylde 1.227
Opløselighedsinformation Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform and in, fixed and volatile oils
Viskositet 1069 mPa.s (20°C)
Formel vægt 92.09
Procent renhed 83.5 to 88.5%
Grad Ren
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0474785 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/07/2025 Artikelnummer277360050,277360010
PartinummerA0468075 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer277360050,277360010
PartinummerA0468074 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer277360050,277360010
PartinummerA0462319 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/05/2024 Artikelnummer277360050,277360010
PartinummerA0462320 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/05/2024 Artikelnummer277360050,277360010
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Glycerol, ren, 83,5-88,5 vægt% vandig opløsning, Thermo Scientific Chemicals >