Få mere at vide
Glycerol, ren, 83,5-88,5 vægt% vandig opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10145743 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10145743 5 L Plastflaske 5 L
10073400 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10145743 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 277360050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5 , 7732-18-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Smeltepunkt 18.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.2270g/mL
Kogepunkt 290.0°C
Flammepunkt 160°C
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.4520 to 1.4750
Mængde 5 L
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Specifik vægtfylde 1.227
Opløselighedsinformation Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform and in, fixed and volatile oils
Viskositet 1069 mPa.s (20°C)
Formel vægt 92.09
Procent renhed 83.5 to 88.5%
Grad Ren
Fysisk form Viskøs væske