Få mere at vide
Glycerolmonostearat, renset
Artikelnummer. 11304918
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11304918 250 g 250g
11324918 1 kg 1kg
11314918 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043883.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 31566-31-1 | C21H42O4 | 358,563 g/mol
Glycerolmonostearat bruges som emulgator, harpikssmøremiddel, opacifier, blødgørende, kropsgivende middel i en række kosmetiske formuleringer til hudpleje og hårpleje. Det bruges også som et fortykkelses-, antiklumpnings- og konserveringsmiddel. Det er også nyttigt til at forhindre is i at tørre ud eller være for søde. Det bruges yderligere som et skummiddel til skummåttetørring af papaya. Det bruges også som et middel mod ældning i brød.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31566-31-1
Molekylær formel C21H42O4
Molekylvægt (g/mol) 358.563
MDL nummer MFCD00036186
InChI nøgle VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyceryl monostearate, monostearin, glyceryl stearate, 1-stearoyl-rac-glycerol, tegin, 1-monostearin, 1-glyceryl stearate, glycerol monostearate, 1-monostearoylglycerol, octadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester
PubChem CID 24699
ChEBI CHEBI:75555
IUPAC navn 2,3-dihydroxypropyloctadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol monostearate
Navn note Renset
Mængde 250 g
Merck Index 14,4489
Opløselighedsinformation Opløselig i varme organiske opløsningsmidler; Opløselig i varmt vand; Let opløselig i ethanol; Uopløseligt i alifatiske opløsningsmidler.
Formel vægt 358.56
Fysisk form Pulver