Få mere at vide
Glycerolmonoacetat, tek., blanding af isomerer, forts. varierende mængder af diacetat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427906
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427906 250 g 250g
11417906 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14025.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26446-35-5 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
Glycerol monoacetat anvendes til fremstilling af garvningslæder og farvestof. Det bruges også som opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glycerol monoacetat anvendes til fremstilling af garvningslæder og farvestof. Det bruges også som opløsningsmiddel.
Opløselighed Opløselig i
vand, methanol, ethanol, ether (lidt) og uopløselig i benzen.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Beskyt mod fugt. Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26446-35-5
Molekylær formel C5H10O4
Molekylvægt (g/mol) 134.13
MDL nummer MFCD00036185
InChI nøgle KMZHZAAOEWVPSE-UHFFFAOYNA-N
Synonym monoacetin, acetin, 1-monoacetin, glycerol monoacetate, glyceryl monoacetate, acetoglyceride, glyceryl acetate, acetin, 1-mono, monacetin, glycerol 1-monoacetate
PubChem CID 33510
IUPAC navn 2,3-dihydroxypropylacetat
SMIL CC(=O)OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol monoacetate, tech.
Navn note mixture of isomers
Tæthed 1.21
Kogepunkt 258°C
Flammepunkt 145°C (293°F)
Assay Procent Noter forts. varierende mængder af diacetat
Brydningsindeks 1.45
Mængde 250 g
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,6242
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,ethanol,ether (slightly),and insoluble in benzene.
Formel vægt 134.13
Grad Teknisk