Få mere at vide
Glybenzcyclamid, 99%
Artikelnummer. 11466974
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466974 100 g 100g
11456974 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466974 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21459.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 10238-21-8 | C23H28ClN3O5S | 494,003 g/mol
Glyburid (Glibenclamid) er en sulfonylurinstofforbindelse, der modulerer insulinproduktionen. Sulfonylurinstoffer binder sig til ATP-afhængige K+-kanaler i beta-celler i bugspytkirtlen, depolariserer dem og stimulerer frigivelsen af Ca2+, som igen stimulerer insulinproduktionen. Glyburid (Glibenclamid) er en ATP-afhængig K+-kanal (KIR6, KATP) og CFTR Cl-kanalblokker. Denne forbindelse hæmmer rekombinante CFTR Cl-kanaler (IC50 = 20 M).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glyburid (Glibenklamid) er en sulfonylurinstofforbindelse, der modulerer insulinproduktionen. Sulfonylurinstoffer binder sig til ATP-afhængige K+-kanaler i betaceller i bugspytkirtlen, depolariserer dem og stimulerer frigivelsen af Ca2+, som igen stimulerer insulinproduktionen. Glyburid (Glibenklamide) er en ATP-afhængig K+-kanal (KIR6, KATP) og CFTR Cl- kanalblokker. Denne forbindelse hæmmer rekombinante CFTR Cl- kanaler (IC50 = 20 μM).
Opløselighed
Opløselig i ethanol (5 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), kloroform (1:36), methanol (1:250) og DMF. Uopløselig i vand.
Noter
Opbevare dem et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Hold dig væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10238-21-8
Molekylær formel C23H28ClN3O5S
Molekylvægt (g/mol) 494.003
MDL nummer MFCD00056625
InChI nøgle ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyburide, glibenclamide, glybenclamide, micronase, diabeta, glynase, daonil, euglucon, maninil, semi-daonil
PubChem CID 3488
ChEBI CHEBI:5441
IUPAC navn 5-chloro-N-[2-[4-(cyclohexylcarbamoylsulfamoyl)phenyl]ethyl]-2-methoxybenzamid
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)Cl)C(=O)NCCC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glybenzcyclamide
Smeltepunkt 171 °C til 174 °C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol (5 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), kloroform (1:36), methanol (1:250) og DMF. Uopløselig i vand.
Formel vægt 494.01
Procent renhed 99%