Få mere at vide
Gly-β-MCA, MedChemExpress
Beskrivelse
Gly-β-MCA, a bile acid, is a potent, sable, intestine-selective and oral bioactive farnesoid X receptor (FXR) inhibitor that may be a candidate for the treatment of metabolic disorders.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gly-β-MCA |
| CAS | 66225-78-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H43NO6 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (214.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMIL | C[C@@H]([C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@@]3([H])[C@]([C@]4(CC[C@@H](O)C[C@H]4[C@H](O)[C@@H]3O)C)([H])CC[C@]12C)CCC(NCC(O)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 465.62 |
| Formel vægt | 465.62 |
| Vis mere |